Tisk…
L(+)-Asparagin monohydrát
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
A1668.0100 A1668.1000
A1668.0100EA 860 CZK
A1668.0100 A1668.1000
L(+)-Asparagin monohydrát
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Bod tání: 215…217 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151038
CAS číslo: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837