Tisk…
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Polyoxymethylene
28794.295EA 1450 CZK
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Bod varu: 135…136 °C (13 Torr)
Bod tání: 120…170 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133991
CAS číslo: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096