Tisk…
Paraformaldehyd ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 9200 CZK
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Bod varu: 135…136 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,30
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133991
CAS číslo: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025