Tisk…
Paraformaldehyd 90%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Polyoxymethylene
169650010 169650025 169650100
ACRO169650010EA 1940 CZK
ACRO169650010 ACRO169650025 ACRO169650100
Paraformaldehyd 90%, pure
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Bod varu: 135 - 136 °C (13 -rr)
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133991
CAS číslo: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or granules or prills
Infrared spectrum Conforms
Assay 89.5 to 93.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure