Tisk…
TRITON™ X-405, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
X405-100ML X405-1L X405-500ML X405-1GA X405-5GA
SIALX405-100MLEA 3020 CZK
SIALX405-100ML SIALX405-1L SIALX405-500ML SIALX405-1GA SIALX405-5GA
TRITON™ X-405, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-405
Vzorec: C₂₈H₅₀O₈
MW: 514.69 g/mol
Bod varu: 120
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779734
CAS číslo: 9002-93-1
Merck Index: 12,06858