Tisk…
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
93422-1L 93422-250ML 93422-2.5L
SIAL93422-1LEA 6310 CZK
SIAL93422-1L SIAL93422-250ML SIAL93422-2.5L
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Bod varu: ∼150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128254
CAS číslo: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III