Tisk…
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
422365000 422360025
ACRO422365000EA 2410 CZK
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Bod varu: ∼150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.055 g/cm³
Bod vzplanutí: 254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128254
CAS číslo: 9002-93-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)