Tisk…
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T9284-1L T9284-500ML T9284-100ML
SIALT9284-1LEA 14400 CZK
SIALT9284-1L SIALT9284-500ML SIALT9284-100ML
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 251 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132505
CAS číslo: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793