Tisk…
TRITON™ X-100, Reagent Grade for biochemistry
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
0694-1LEA 4350 CZK
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, Reagent Grade for biochemistry
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Bod varu: >200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132505
CAS číslo: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Color (APHA) ≤100