Tisk…
TRITON™ X-100 98% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
327371000 327372500
ACRO327371000EA 2390 CZK
ACRO327371000 ACRO327372500
TRITON™ X-100 98% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
TRITON™ X-100
Bod varu: 270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1.067 g/cm³
Bod vzplanutí: 274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132505
CAS číslo: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6 to 8 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Peroxides ≤0.01 %