Tisk…
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
P2139-1KG P2139-2KG P2139-500G
SIALP2139-1KGEA 3660 CZK
SIALP2139-1KG SIALP2139-2KG SIALP2139-500G
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000
Bod varu: 250
Hustota: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729