Tisk…
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
M-Clarity™ quality level = MQ200
81268-1KG 81268-250G 81268-5KG
SIAL81268-1KGEA 5170 CZK
SIAL81268-1KG SIAL81268-250G SIAL81268-5KG
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729