Polyethylene glycol 8,000 for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
0159-1KGEA
8890
CZK
0159-1KG
0159-2.5KG
0159-500G
Polyethylene glycol 8,000 for biotechnology
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Bod varu: >250 °C Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |
|
Výsledky specifikačního testu
DNase | None Detected |
pH (5%, Water) @25 °C | 4.5 – 7.5 |
RNase | None Detected |
Solidification Point | 55 – 64 °C |