Tisk…
Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ quality level = MQ200
81255-1KG 81255-2.5KG 81255-250G
SIAL81255-1KGEA 4980 CZK
SIAL81255-1KG SIAL81255-2.5KG SIAL81255-250G
Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…62 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2