Tisk…

Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000

M-Clarity™ quality level = MQ200

81253-1KG 81253-2.5KG 81253-250G
SIAL81253-1KGEA 7580 CZK
SIAL81253-1KG SIAL81253-2.5KG SIAL81253-250G
Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…62 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR