Tisk…
Polyethylenglykol 6000, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
26603.293EA 1680 CZK
26603.293 26603.460
Polyethylenglykol 6000, TECHNICAL
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Bod varu: >250 °C
Bod tání: 60…63 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C