Tisk…
Polyethylenglykol 6000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000
8.07491.1000EA 1860 CZK
8.07491.1000 8.07491.5000
Polyethylenglykol 6000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…62 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)