Tisk…
Polyethylenglykol 6000, Calbiochem®
Dodavatel: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
528877-1 528877-100
528877-1EA 0 CZK
528877-1 528877-100
Polyethylenglykol 6000, Calbiochem®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…62 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2