Polyethylenglykol 6000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
A17541.0BEA
2340
CZK
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
Polyethylenglykol 6000
Polyethylenglykol 6000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 60-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779614
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa) Bod tání: 60…63 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779614 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Merck Index: 14,7568 |