Tisk…
Polyethylenglykol 6000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 1850 CZK
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyethylenglykol 6000
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g