Tisk…
Polyethylenglykol 600, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
87333-1KG-F 87333-250G-F
SIAL87333-1KG-FEA 4390 CZK
SIAL87333-1KG-F SIAL87333-250G-F
Polyethylenglykol 600, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 600
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…22 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 270
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2