Tisk…
Polyethylenglykol 600
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 3060 CZK
ACRO192240010 ACRO192240051
Polyethylenglykol 600
Polyethylenglykol 600
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600
Bod tání: 17…22 °C
Hustota: 1.1265 g/cm³
Bod vzplanutí: 252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g