Tisk…
Polyethylenglykol 4000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 4000
95904-1KG-F 95904-250G-F
SIAL95904-1KG-FEA 3970 CZK
SIAL95904-1KG-F SIAL95904-250G-F
Polyethylenglykol 4000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 4000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…58 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779612
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2