Tisk…
Polyethylenglykol 4000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 4000
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 2760 CZK
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polyethylenglykol 4000
Polyethylenglykol 4000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…62 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779612
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568