Tisk…
Polypropylenglykol, M.W. ∼4,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
192202500 192205000
ACRO192202500EA 1030 CZK
ACRO192202500 ACRO192205000
Polypropylenglykol, M.W. ∼4,000
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084446
CAS číslo: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)