Tisk…
Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 400
91893-1L-F 91893-250ML-F
SIAL91893-1L-FEA 2730 CZK
SIAL91893-1L-F SIAL91893-250ML-F
Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 400
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 4…8 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 245
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2