Tisk…
Polyethylenglykol 400, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 400
26602.290EA 1170 CZK
26602.290 26602.460 26602.320
Polyethylenglykol 400, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 400
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400
Bod varu: >250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 4…8 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 245
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300