Tisk…
Polyethylenglykol 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 400
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07485.1000 8.07485.5000
8.07485.1000EA 1370 CZK
8.07485.1000 8.07485.5000
Polyethylenglykol 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 400
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 4…8 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)