Polyethylenglykol 400
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG 400
B21992.0B
B21992.30
B21992.0BEA
2390
CZK
B21992.0B
B21992.30
Polyethylenglykol 400
Polyethylenglykol 400
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 240°(464°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 4-8°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779601
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 400 Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa) Bod tání: 4…8 °C Hustota: 1.126 Bod vzplanutí: 240 °C (464 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |