Tisk…
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
94646-1KG-F 94646-250G-F
SIAL94646-1KG-FEA 4110 CZK
SIAL94646-1KG-F SIAL94646-250G-F
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 35,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2