Tisk…
Polyethylenglykol 3000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
81227-1KG 81227-2.5KG 81227-250G
SIAL81227-1KGEA 4730 CZK
SIAL81227-1KG SIAL81227-2.5KG SIAL81227-250G
Polyethylenglykol 3000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 3000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2