Tisk…

Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: PEG 300

90878-1L-F 90878-250ML-F
SIAL90878-1L-FEA 3050 CZK
SIAL90878-1L-F SIAL90878-250ML-F
Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Bod tání: –15…–10 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR