Polyethylenglykol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000
8.07484.5000
8.07484.1000EA
1430
CZK
8.07484.1000
8.07484.5000
Polyethylenglykol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 300
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Bod tání: –15…–10 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |