Tisk…
Polyethylenglykol 20000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18897.1000 8.18897.5000
8.18897.1000EA 1600 CZK
8.18897.1000 8.18897.5000
Polyethylenglykol 20000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 20000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod tání: 58…63 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C