Tisk…
Polypropylenglykol, M.W. 2,000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
192185000 192180025
ACRO192185000EA 1890 CZK
ACRO192185000 ACRO192180025
Polypropylenglykol, M.W. 2,000
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Bod varu: 200 °C
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084446
CAS číslo: 25322-69-4
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤50 APHA
Viscosity 135 to 165 mm²/s (at 40°C)
Acid value ≤0.1 mg KOH/g
Hydroxyl value 53 to 58 mg KOH/g