Tisk…
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
88440-1L-F 88440-250ML-F
SIAL88440-1L-FEA 3800 CZK
SIAL88440-1L-F SIAL88440-250ML-F
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55…–40 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779596
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2