Tisk…
Polyethylenglykol 200
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 1840 CZK
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polyethylenglykol 200
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,125 g/cm³
Bod vzplanutí: 171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g