Tisk…
Polyethylenglykol 1500, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
86101-1KG-F 86101-250G-F
SIAL86101-1KG-FEA 4040 CZK
SIAL86101-1KG-F SIAL86101-250G-F
Polyethylenglykol 1500, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2