Tisk…
Polyethylenglykol 1500, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
M-Clarity™ quality level = MQ200
81210-1KG 81210-5KG
SIAL81210-1KGEA 3990 CZK
SIAL81210-1KG SIAL81210-5KG
Polyethylenglykol 1500, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2