Tisk…
Polyethylenglykol 1500
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 2180 CZK
A16241.0B A16241.30
Polyethylenglykol 1500
Polyethylenglykol 1500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568