Tisk…
Polyethylenglykol 1500
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 1720 CZK
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polyethylenglykol 1500
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Bod varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779609
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g