Tisk…
Polyethylene glycol 1,450
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 1450 CZK
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polyethylene glycol 1,450
Polyethylene glycol 1,450
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g