Tisk…
Polyethylene glycol 10,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21881.1000 8.21881.5000
8.21881.1000EA 1750 CZK
8.21881.1000 8.21881.5000
Polyethylene glycol 10,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 10000
Bod tání: 63
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 265
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 9000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Viscosity kinematic 500 - 900 mm2/s (20 °C)