Tisk…
Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100
M-Clarity™ quality level = MQ200
81189-100G 81189-1KG 81189-250G
SIAL81189-100GEA 1600 CZK
SIAL81189-100G SIAL81189-1KG SIAL81189-250G
Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…40 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651