Tisk…
Polyethylenglykol 1000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07488.1000 8.07488.5000
8.07488.1000EA 1290 CZK
8.07488.1000 8.07488.5000
Polyethylenglykol 1000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…40 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)