Tisk…
Polyethylenglykol 1000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22134.30 B22134.0B
B22134.30EA 851 CZK
B22134.30 B22134.0B
Polyethylenglykol 1000
Polyethylenglykol 1000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder/low melting solid Density: 1.101 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 35-40° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779605
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…40 °C
Hustota: 1,101
Bod vzplanutí: 260 °C (500 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568