Tisk…
Polyethylenglykol 1000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100
192250010 192250051
ACRO192250010EA 1890 CZK
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyethylenglykol 1000
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000
Bod tání: 35…40 °C
Bod vzplanutí: 270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779605
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g