Tisk…
Hliník 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from Al(NO3)3) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Dodavatel: Merck
1.19770.0100 1.19770.0500
1.19770.0100EA 943 CZK
1.19770.0100 1.19770.0500
Hliník 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from Al(NO3)3) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Standardy Standardy kationické Standardy - hliník
Certifikace: Traceable to SRM from NIST.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100