Tisk…
Pivní kvasnice
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
368080010 368080050 368080250
ACRO368080010EA 1370 CZK
ACRO368080010 ACRO368080050 ACRO368080250
Pivní kvasnice
Pivní kvasnice
CAS číslo: 68876-77-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to brown Powder
Loss on drying ≤9 %
Protein 40 to 50 % (Typical value)
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g