Tisk…
Kanadský balzám, natural filtered
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16289.14 A16289.22 A16289.36
A16289.14EA 1230 CZK
A16289.14 A16289.22 A16289.36
Kanadský balzám, natural filtered
Kanadský balzám
CAS No.: 8007-47-4 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5230 Merck Reference: 14,946 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Hustota: 0,99
Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132800
CAS číslo: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,946